SYNF541100
Synthware™ reaction flask with high vacuum valve
100 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F541100, Schlenk flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck (high vaccum valve)
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F541100
capacidade
100 mL
100 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF541100-1EA | 4061832195032 |