SYNF461025
Synthware™ storage flask with standard taper side arm
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F461025, round flask with side arm
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F461025
capacidade
25 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Descrição geral
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)