SYNF368024M
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
350 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 80 mm, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F368024, glass filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F368024M
frita D.E.
80 mm
capacidade
350 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)