SYNF366024C
Synthware™ Buchner funnel with inner joint
150 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 60 mm, porosity: coarse
Sinônimo(s):
Synthware 366024C, glass filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F366024C
capacidade
150 mL
150 mL
frita D.E.
60 mm
Descrição geral
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)