SYNF321005
Synthware™ pear shaped flask
5 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware F321005, flask, pear shaped flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/10
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F321005
capacidade
5 mL
50 mL
5 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE –faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)