Documentos Principais
SYND201414
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware D201414, cow type distilling receiver
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS14/20
Características
Cow Receiver Only
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware D201414
Descrição geral
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)