SYNC579110
Synthware™ water jacketed distillation column with removable hose connections
joint: ST/NS 19/22, jacket H 110 mm
Sinônimo(s):
Synthware C579110, glass distilling column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C579110
camisa A
110 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Indentations at the bottom for supporting packing material. Jacket permits the column to be used as a condenser.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)