Key Documents
SYNC384630
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
Sinônimo(s):
Synthware C384630, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS35/20
grau
for chromatography
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware C384630
técnica(s)
HPLC: suitable
D.I. × C
40.0 mm × 305 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
With 35/20 spherical joint.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)