SYNA793524
Synthware™ bushing adapter
female joint: ST/NS 14/35, male joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A793524, glass bushing adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
female joint: ST/NS14/35
male joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A793524
Descrição geral
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)