Documentos Principais
SYNA791419
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A791419, glass bushing adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A791419
Descrição geral
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)