SYNA341420
Synthware™ twin hose connecting adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
SynthwareA341420, Adapter, twin connecting hose
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A341420
mangueira D.E.
8 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapter has two hose connections 180° from one another to permit a flow of inert gas over the apparatus.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)