Documentos Principais
SYNA234250
Synthware anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A234250, rotary evaporator bump trap
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A234250
capacidade
250 mL
Descrição geral
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)