SYNA232419
Synthware™ anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A232419, rotary evaporator bump trap
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A232419
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA232419-1EA | 4061832188829 |