Z203440
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole
female joint: ST/NS 29/32, male joint: ST/NS 29/32, capacity 100 mL
Sinônimo(s):
Splash guard
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS29/32
capacidade
100 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole are traps that greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Whatever comes up into this trap will stay and not go back to the evaporator flask.
Aplicação
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole is ideal for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping".
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z203440-1EA | 4061832110240 |