SYNA202434
Synthware™ reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 34/45
Sinônimo(s):
Synthware A202434, glass reducing adapter, connecting adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Junta
bottom joint: ST/NS34/45
joint: ST/NS top24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A202434
Descrição geral
Synthware™ reducing adapter is used for connecting dissimilar standard taper joint sizes. The bottom joint (34/45) is larger than the top joint (24/40).
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)