Documentos Principais
SM2550105
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Fórmula linear:
Al
Código UNSPSC:
12352200
tamanho de poro:
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
descrição
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 5 pieces
tamanho
10 mm × 10 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)