Documentos Principais
SM25100205
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Fórmula linear:
Al
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Materiais
alumina membrane
descrição
Pore geometry: trigonal arrangement
embalagem
pkg of 5 pieces
tamanho
20 mm × 20 mm
espessura
100 μm
tamanho de poro
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
compatibilidade
(Pore geometry: trigonal arrangement)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)