Documentos Principais
SLW4540/38P
Pyrex® Culture flasks closure
polypropylene, cap I.D. 38 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4540/38P
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
polypropylene
fabricante/nome comercial
4540/38P
SciLabware
tampa D.I.
38 mm
Descrição geral
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)