Key Documents
SLW4513/60M
Pyrex® Culture tube cap inserts
thread size 60 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4513/60M
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
tamanho da rosca
60 mm
fabricante/nome comercial
4513/60M
SciLabware
Características e benefícios
• PBT cap with PTFE faced cap liner• Withstands hot air sterilisation up to 180 °C• Autoclavable• Cap liner is ethylene propylene with PTFE face for chemical resistance.
Outras notas
Insert Only
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)