SLW4507/45D
Pyrex® Membrane screwcap, 0.2 um PTFE membrane, GL 45 screwthread
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 4507/45D
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
polypropylene screw cap
fabricante/nome comercial
4507/45D
SciLabware
tamanho da membrana
0.2 μm
conector
GL 45
Descrição geral
- Polypropylene screwcap with integral 0.2 um PTFE membrane
- Gas permeable membrane permits pressure equalisation allowing glassware to be sterilised using an autoclave with the screwcap fastened
- Provides a tight seal that prevents the ingress of liquids or solids
- Ideal for aerobic microbiology and cell culture
- Suitable for storage and transport of gas generating media
- Autoclavable
- Temperature resistant to 140 deg. C
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)