SLW3730/08
Pyrex® Filter funnel with sintered glass disc
20 mL, bowl I.D. 65 mm, porosity grade 4
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3730/08
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
fabricante/nome comercial
3730/08
SciLabware
recipiente D.I.
65 mm
capacidade
20 mL
20 mL
haste D.E. × C
8 mm × 75 mm
tamanho de poro
grade 4 porosity
Descrição geral
- Sintered disc manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Available in a choice of porosities
For the filtration of solutions:
- No requirement for filter paper
- Resistant to most corrosive reagents including ammonia and concentrated sulphuric acid
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)