SLW3722/08M
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
4000 mL, disc diam. 120 mm, porosity grade 4
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3722/08M
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
3722/08M
SciLabware
capacidade
4000 mL
4000 mL
diâmetro do disco
120 mm
tamanho de poro
grade 4 porosity
Descrição geral
The 175mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)