Key Documents
SLW3620/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 3
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3620/06
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
fabricante/nome comercial
3620/06
SciLabware
capacidade
30 mL
30 mL
diâmetro do disco
30 mm
tamanho de poro
grade 3 porosity
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.