SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical base
fabricante/nome comercial
3450/02MP
SciLabware
gargalo D.I.
17 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
- Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
- In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)