SLW3215/12P
Pyrex® Mixing cylinder, class B, detachable foot,
250 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 3215/12P
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene base
polyethylene stopper
Junta
joint stopper29/32
Características
graduations 2.0 mL
detachable foot
fabricante/nome comercial
3215/12P
SciLabware
Altura
320 mm
capacidade
250 mL
Descrição geral
- Complies with ISO 4788
- Comprises borosilicate glass cylinder, polyethylene foot, and polyethylene stopper
- Replacement parts available separately
- Graduations in white enamel
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)