Key Documents
SLW2140/12M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 150 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2140/12M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 240 - 270 mm
Características
short stem
fabricante/nome comercial
2140/12M
SciLabware
diâmetro do filtro
240—270 mm
haste C
154 mm
haste D.E.
16 mm
topo D.E.
150 mm
Descrição geral
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)