Key Documents
SLW2140/10M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 105 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 2140/10M
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
descrição
fits filter diam. 150 - 185 mm
Características
short stem
fabricante/nome comercial
2140/10M
SciLabware
diâmetro do filtro
150—180 mm
haste C
106 mm
haste D.E.
10 mm
topo D.E.
105 mm
Descrição geral
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)