SLW1636/36MP
Pyrex® Culture tubes with SVL phenolic screwcaps
capacity 20 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1636/36MP
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass tube
phenolic cap
round bottom
screw top cap
screw top neck
transparent tube
esterilidade
non-sterile
Características
neck thread external thread
embalagem
pack of 40 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1636/36MP
D.E. × C
20 mm × 100 mm
tamanho da tampa
20 mm
capacidade
20 mL
espessura da parede
1.8 mm
Descrição geral
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)