SLW1624/20M
Pyrex® Test tubes, with rim, heavy wall
45 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1624/20M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidade
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1624/20M
D.E. × C
24 mm × 150 mm
capacidade
45 mL
45 mL
diâmetro do tubo
24 mm
espessura da parede
1.8 mm
Descrição geral
- Conforms to ISO 4142
- Test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
- Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
- Lower replacement costs
- Improved user safety
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1624/20M-100EA | 4061832438924 |