Key Documents
SLW1471/02M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
100 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1471/02M
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1471/02M
diâmetro × A
70 mm × 40 mm
capacidade
100 mL
Descrição geral
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)