SLW1140/10D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1140/10D
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
without cap
with printed trace code
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1140/10D
Altura
175 mm
corpo D.E.
105 mm
capacidade
500 mL
gargalo D.I.
46 mm
Descrição geral
- Complies with DIN ISO 24450
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent thermal performance
- High resistance to chemical attack
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to capacity
- Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
- Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)