SLW1137/13M
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 25 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1137/13M
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neck SVL 22
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
with cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1137/13M
corpo D.E.
42 mm
tamanho da tampa
22
capacidade
25 mL
frasco A
76 mm
Descrição geral
- Ideal for storage of culture specimens and media
- PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
- Erlenmeyer pattern
- Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
- Graduated to full capacity
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SLW1137/13M-10EA | 4061832436609 |