Documentos Principais
SLW1137/08D
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated with SVL screwcaps
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1137/08D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
PBT cap
PTFE seal
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neck SVL 42
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
with cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1137/08D
corpo D.E.
105 mm
tamanho da tampa
42
capacidade
500 mL
frasco A
160 mm
Descrição geral
  • Ideal for storage of culture specimens and media
  • PBT screwcaps with PTFE faced sealing disc
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to full capacity
Outras notas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW1137/08D-10EA4061832436562