Documentos Principais
SLW1135/20D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1135/20D
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
straight neck transparent borosilicate glass flask
esterilidade
non-sterile
Características
without cap
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1135/20D
Altura
183 mm
corpo D.E.
105 mm
gargalo D.E.
38 mm
volume de trabalho
500 mL
tipo de ligação
non-treated surface
Descrição geral
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)