Key Documents
SLW1132/20
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1132/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
flat bottom
Junta
joint 29/32
joint neck29/32
descrição
ground joint
esterilidade
non-sterile
Características
graduated
without cap
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
SciLabware 1132/20
capacidade
500 mL
Diâmetro
105 mm
Descrição geral
  • Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
  • White enamel graduations and marking spot
Outras notas
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)