Documentos Principais
SLW1080/12D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, wide neck
1000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1080/12D
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
wide-neck
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
1080/12D
SciLabware
Altura
200 mm
diâmetro do bulbo
131 mm
capacidade
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
gargalo D.I.
47 mm
Descrição geral
  • Complies with DIN ISO 24450
  • With wide neck to facilitate easy addition of solid samples etc.
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)