SLW1060/14D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 100 mm
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1060/14D
About This Item
Código UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 10
fabricante/nome comercial
1060/04D
SciLabware
diâmetro nominal
100 mm
Descrição geral
Watch glasses
- For evaporation work and covering heated beakers
- Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
- Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)