SLW1025/22SC
Pyrex® Beakers, jacketed with PTFE screwthread
1000 mL
Sinônimo(s):
Pyrex, SciLabware 1025/22SC
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
fabricante/nome comercial
1025/22SC
SciLabware
Altura
215 mm , internal
D.I.
80 mm
D.E.
110 mm
capacidade
1000 mL
Descrição geral
- Useful for maintaining samples at a constant temperature
- With integral jacket through which a temperature controlling medium can be circulated
- Manufactured from heat resistant Pyrex® borosilicate glass
- With PTFE screwthread connectors for simple and safe connection of 9mm bore tubing
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)