Documentos Principais
SIK7738-10
Sigma-Aldrich
N,N′-2-methylpiperazinebis(methylene phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H18N2O6P2
Número CAS:
Peso molecular:
288.18
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)