Documentos Principais
SIK2801-10
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H10O6S
Número CAS:
Peso molecular:
306.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥97%
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(c2ccc(cc2)C(=O)O)c1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)