Key Documents
S524190
PARA-TOLUENESULFONIC ACID (2-HYDROXY-1-NAPHTHYLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C18H16N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
340.404
Número MDL:
Outras notas