Key Documents
R497622
PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID (1-ALLYL-2-OXO-1,2-DIHYDRO-INDOL-3-YLIDENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula linear:
C17H14N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
306.327
Número MDL:
Outras notas