Key Documents
QBD10555
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG ®36-TFP ester
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C88H156F4N2O41
Peso molecular:
1974.16
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensaio
>90%
forma
solid or viscous liquid
adequação da reação
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)OC2=C(C(F)=CC(F)=C2F)F
Características e benefícios
MAL-dPEG ®₃₆-TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the TFP ester with a primary amine and reaction of the maleimide with a free thiol.
Informações legais
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)