Documentos Principais
Q1905
Sigma-Aldrich
3-Quinuclidone hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
161.63
Beilstein:
3695039
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
chave InChI
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Antonio Zandona et al.
Archives of toxicology, 94(9), 3157-3171 (2020-06-26)
A library of 14 mono-oxime quinuclidinium-based compounds with alkyl or benzyl substituent were synthesized and characterized in vitro as potential antidotes for organophosphorus compounds (OP) poisoning treatment. We evaluated their potency for reversible inhibition and reactivation of OP inhibited human