P1101
D-Penicillamine disulfide
97%, cell analysis
Sinônimo(s):
3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutanoic acid), 3,3′-Dithiobis(2-amino-3-methylbutyric acid), 3,3′-Dithiobis-D-valine, S,S′-Bi(D-penicillamine), NSC 87505
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
D-Penicillamine disulfide, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]25/D −75°, c = 1 in 1 M NaOH
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
204 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cell analysis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(SSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C10H20N2O4S2/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
POYPKGFSZHXASD-WDSKDSINSA-N
Aplicação
- Molecules dermatomyositis activity
- Antimelanoma activity of apoptogenic carbonyl scavengers
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?