OCNICK30
EDC Conjugation Kit for Iron Oxide (II, III) Nanoparticles
30 nm, carboxylic acid functionalized, 5 mg/mL
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
nanoparticles
concentração
5 mg/mL
tamanho de partícula
30 nm
grupo funcional
carboxylic acid
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Stomach,large intestine,lymph node
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)