NRS5600IPV7
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 600 MHz, L 7 in., thin wall
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass tube
Características
thin wall
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5-600-IPV-7
Parâmetros
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
600 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Comprimento
7 in.
diâmetro do tubo
5 mm
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)