Documentos Principais
NORS505001
Bruker Match tubes
O.D. × L 5.0 mm × 100 mm, volume 490 μL
Sinônimo(s):
precision machined NMR tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
colorless tube
Características
neck thread push fit
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
Norell S-5.0-500-1
D.E. × C
5.0 mm × 100 mm
volume
490 μL
espessura da parede
0.77 mm
cor
black cap
Descrição geral
Ultra-precision machined NMR tubes for the Bruker MATCH system. Caps are color-coded by size, order separately.
Recommended sample volumes: Use 3.0 mm to 5 mm O.D. tubes for 5 mm RT probe, and 1.0 mm to 2.5 mm O.D. tubes for 3 mm Cryo-Probe. 1.0 mm size not recommended for dedicated 1 mm Bruker probe.
Informações legais
Match is a trademark of Bruker Biospin Corp.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)