Documentos Principais
NOR5X4INSV
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 4 mm , into 5 mm Varian
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
Materiais
(acetal homopolymer resin)
fabricante/nome comercial
Norell
tamanho do tubo de RMN
4 mm , into 5 mm Varian
Descrição geral
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)