Documentos Principais
MT51344761
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
Calcium, perfectION ISE combination electrodes
About This Item
Código UNSPSC:
41115600
NACRES:
NB.79
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Mettler-Toledo 51344761
volume
475 mL
Descrição geral
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
Informações legais
perfectION is a trademark of Mettler-Toledo, Inc.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)